Learn More
Labconco™ WaterPro™ PS Water Polishing Station
Codice prodotto. 15492212 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
PS and PS/UF Startup Kit
PS/HPLC and PS HPLC/UF Startup Kit
Modello:
WaterPro PS HPLC/UF Hybrid
WaterPro PS and PS/UF
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Modello Dimensione della confezione
15492212 PS and PS/UF Startup Kit WaterPro PS and PS/UF Pezzo
15302104 PS/HPLC and PS HPLC/UF Startup Kit WaterPro PS HPLC/UF Hybrid Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15492212 Fornitore Labconco™ N. del fornitore 9047101
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
WaterPro™ PS Water Polishing Station with filters, prefilters and cartridges for Labconco WaterPro PS and RO Water Purification Systems.
  • General Chemistry/UF Polishing Kit includes Activated Carbon Cartridge (1), polishing grade mixed bed Deionization Cartridges (3).
  • Kit is required for models 9000520, 9000521, 9000530, 9000531, 9000540, 9000541, 9000560, 9000561, 9000570, 9000571, 9000580, 9000581, 9000720, 9000721, 9000730, 9000731, 9000740, 9000741, 9000760, 9000761, 9000770, 9000771, 9000780 and 9000781.
Order Info
All models require Start-Up Kits, sold separately. Unit dimensions (including bowls) (L x W x H): 7 3/4 x 31 1/8 x 28 7/8 in. (20 x 79 x 73 cm). For 115 V 60 Hz, 230 V 50 Hz models also available through your Fisher Scientific™ Representative.
†Comes with valve to dispense Type I water and gun to dispense Type I, pyrogen-free water.
Specifica
Descrizione WaterPro PS and PS/UF Startup Kit
Contenuto batterico 0.001 CFU/mL
Produzione quotidiana 1 to 250 L
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL
Sorgente acqua di alimentazione Reverse Osmosis Tap
Portata 1.1 L/min.
Tipo di acqua prodotto Type 1
Resistività 16 to 18.2 MΩ·cm
Carbonio organico totale <30 ppb
Tipo PS and PS/UF Startup Kit
Da utilizzare con (apparecchiatura) WaterPro™ PS polishing station
Include Activated Carbon cartridge (1) and polishing grade mixed bed deionization cartridges (3)
Modello WaterPro PS and PS/UF
Peso (sistema imperiale) 9.5 lb.
Peso (sistema metrico) 4.3 kg