Learn More
Brannan™ Waterproof Classic Digital Max Min Thermometer
Descrizione
- Brannan unique design
- Waterproof to IP66
- Triple display simultaneously shows maximum, minimum and current temperature
- Suitable for use withing fridges and freezers
- High accuracy
- Range -20 to +50 degrees C/F (switchable)
- Digital with easy to read LCD
- Hanging hook
- Dual Scale °C & °F
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE, Rosh & WEEE |
| Dimensioni display | 50 x 15 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | To Tell Maximum, Current and Minimum Temperature Simultaneously |
| Altezza (sistema imperiale) | 8.27 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 21 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 7 cm |
| Materiale | Plastic |
| Modello | 12/434/3 |
| Risoluzione | 0,1°C |
| Peso (sistema imperiale) | 0.38 lb. |
| Vedi altri risultati |