Learn More
Fisherbrand™ Termometro impermeabile, °F/°C, gamma: Da -50° a +300°C (da -58° a +572°F)
Codice prodotto. 15213986 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Bilancia:
Fahrenheit
Diametro sonda (sistema imperiale):
0.12 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Bilancia Diametro sonda (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15213986 Fahrenheit 0.12 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15213986
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Termometri digitali, impermeabili, tascabili! Il termometro impermeabile Fisherbrand con contenitore antiurto consente a sonda e cavo da 10 piedi di mantenere prestazioni precise anche quando entrambi si trovano sott'acqua. Ideale per zone umide.
  • Precisione di ±0.05 °C e ±0.09 °F
  • Temp. Risoluzione: 0.0001°
  • LCD di semplice lettura alto 0.5 pollici (13 mm), memoria MIN/MAX
  • Pulsante HOLD e datalogger con 50 valori e una porta RS-232
  • Sonda opzionale a risposta rapida per triplice funzione in acciaio inossidabile; i valori vengono aggiornati tre volte al secondo
Order Info
Intervallo da -58 a 572 °F o da -50 a 300 °C con una risoluzione di 0.1° e una precisione di ±1 °C. Dimensioni involucro: 1 3/4 x 1/2 pollici. Lunghezza sonda: 5 pollici
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.12 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 3.05 mm
Da utilizzare con (applicazione) Laboratori umidi, aree di lavaggio e virtualmente tutte le applicazioni sul campo
Include Certificato Traceable, batteria all’ossido di argento da 1.5 V, magnete, ventosa e Velcro™. (Ventosa utilizzabile per montare la sonda in acciaio inox)
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 120in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 4.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 304.8 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 137.16 cm
Materiale Plastica ABS
Risoluzione 0.1°
Peso (sistema imperiale) 1.5 once
Peso (sistema metrico) 40 g
Product Type Waterproof Thermometer
Max. Temperature (English) 572°F
Min. Temperature (English) -58°F
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da −58° a 572°F
Calibrated Sì
Tipo di batteria Silver Oxide
Accuracy ±1°F
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 9 cm
Bilancia Fahrenheit