Learn More
Waters - Major Elements Spiking Solution EG3: B, Li, P, Sr @ 1000; Ca, K, Mg, Na @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30002968
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002968 100 mL 100mL
17949259 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 30002968 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGSSEG3100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Waters - Major Elements Spiking Solution EG3: B, Li, P, Sr @ 1000; Ca, K, Mg, Na @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Boron/Lithium/Phosphorus/Strontium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
CAS 7440-42-8, 7439-93-2, 7723-14-0, 7440-24-6, 7440-70-2, 7439-95-4
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Boron/Lithium/Phosphorus/Strontium/Calcium/Magnesium/Potassium/Sodium
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Boron 100 μg/mL/Lithium 100 μg/mL/Phosphorus 100 μg/mL/Strontium 100 μg/mL/Calcium 1000 μg/mL/Magnesium 1000 μg/mL/Potassium 1000 μg/mL/Sodium 1000 μg/mL