Learn More
Waters - Trace Elements Spiking Solution EG1: Ag, Be, Cd @ 5; Co @ 20; Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V @ 40; Al, Fe, Se, Zn @ 100; As, Ba, SiO2 @ 200 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF, tr. Tartaric Acid, VHG™
Codice prodotto. 30002945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002945 100 mL 100mL
17948029 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30002945 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGSSEG1100
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Waters - Trace Elements Spiking Solution EG1: Ag, Be, Cd @ 5; Co @ 20; Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V @ 40; Al, Fe, Se, Zn @ 100; As, Ba, SiO2 @ 200 μg/mL in 5% HNO3, tr. HF, tr. Tartaric Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Beryllium/Cadmium/Silver/Cobalt/Antimony/Chromium/Copper/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Thallium/Vanadium/Aluminium/Iron/Selenium/Arsenic/Barium/Silicon dioxide/Zinc
CAS 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-22-4, 7440-48-4, 7440-36-0, 7440-47-3
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Beryllium/Cadmium/Silver/Cobalt/Antimony/Chromium/Copper/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Thallium/Vanadium/Aluminium/Iron/Selenium/Arsenic/Barium/Silicon dioxide/Zinc
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Beryllium 5 μg/mL/Cadmium 5 μg/mL/Silver 5 μg/mL/Cobalt 20 μg/mL/Antimony 40 μg/mL/Chromium 40 μg/mL/Copper 40 μg/mL/Lead 40 μg/mL/Manganese 40 μg/mL/Molybdenum 40 μg/mL/Nickel 40 μg/mL/Thallium 40 μg/mL/Vanadium 40 μg/mL/Aluminium 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Arsenic 200 μg/mL/Barium 200 μg/mL/Silicon dioxide 200 μg/mL/Zinc 1000 μg/mL