Learn More
R&D Systems™ WAY 213613
Codice prodotto. 18045622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18045622 50 mg 50mg
18043842 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18045622 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2652/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00€
    1079.40€ / 50mg
    Risparmia 65.60€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent, non-substrate EAAT2 inhibitor
Potent, non-substrate inhibitor of EAAT2 (GLT-1) that displays > 44-fold selectivity over EAAT1 and EAAT3 (IC50 values are 85, 3787 and 5004 nM for EAAT2, EAAT3 and EAAT1 respectively). Exhibits no activity towards ionotropic and metabotropic glutamate receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 868359-05-1
Formula molecolare C16H13BrF2N2O4
Specifica
Materiale o nome chimico WAY 213613
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 415.19
Purezza >99%
Peso molecolare 415.191