Learn More
R&D Systems™ WAY 252623
Codice prodotto. 18737346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18737346 10 mg 10mg
18717436 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18737346 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 5951/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent LXR agonist
WAY 252623 is a potent LXR agonist (IC50 values are 24 and 179 nM for LXRβ and LXRα, respectively). Reduces total serum cholesterol and LDL cholesterol, and inhibits lesion growth in models of atherosclerosis. Increases ABCA1 and ABCG1 mRNA levels in rat peripheral blood cells. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl]-3-(4-fluorophenyl)-7-(trifluoromethyl)-2H-indazole
CAS 875787-07-8
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio LXR-like Receptor Agonists
Formula molecolare C21H12ClF5N2
Peso formulazione 422.78
Purezza >98%