Learn More
Invitrogen™ WDR73 Polyclonal Antibody
Codice prodotto. 17100884 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17100884 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17100884 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA5113019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00€
    397.80€ / 100µL
    Risparmia 70.20€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
WDR73 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene WDR73
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.14 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
Gene WDR73
N. accesso geni Q6P4I2
Alias gene FLJ00296 protein; GAMOS; HSPC264; WD repeat domain 73; WD repeat-containing protein 73; WDR73
Simboli geni WDR73
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant Human WD repeat-containing protein 73 protein (163-366AA).
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 84942
Target Species Human
Content And Storage -20°C or -80°C if preferred
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG