Learn More
Microspec™ Wedge Shaped Spreader
Codice prodotto. 17885588
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250
500
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17885588 500 pezzi 500
17855788 250 pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17885588 Fornitore Microspec™ N. del fornitore D6G
Spedizione stimata: 17-12-2026
Sterile EtO wedge shaped inoculating spreaders
  • Wedge Shaped Spreaders
  • 37 mm x 180 mm,
  • Sterile EtO
Specifica
Monouso Single-use
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Blue
Imballaggio Microseal pouch of of 5
Quantità 500
Dimensioni (sistema imperiale) 1.46 x 7 in.
Dimensioni (sistema metrico) 37 x 180 mm
Materiale Plastic
Product Type Inoculating Spreader