Learn More
Medicom WeePro Labo Coverall, Type 5/6
Codice prodotto. 17879291 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
17879291 X-Large pezzi 25
17859301 Medium pezzi 25
17869301 Large pezzi 25
17879301 2X-Large pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17879291 Fornitore Medicom N. del fornitore WLPLM04
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Standardized chemical splash suit that is cleanroom apparel compatible from ISO class 4.
  • New material MICROMIUM™, light and very low contaminant
  • Cleanroom apparel compatible from Iso class 4
  • Standardised chemical splash suit, Category 3 Type 5/6
  • Double packaging fully sealed
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size X-Large
Sesso Unisex
Materiale Microporous Polyethylene Laminate
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Elastic (Stitched-in)
Ankle Style Covered Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Con cappuccio
Hood Type 3-panel
Tipo di chiusura 2-way Zipper
Tipo di giuntura Bound
Sterilità Non-sterile
Resistenza Chemicals
Senza lattice No
N. di tasche None
Cleanroom Class Class 10-100,000 (ISO 4-8)