Learn More
Medicom WeePro Labo Sterile Coverall, Type 5/6
Coverall sterilized by gamma irradiation and cleanroom apparel compatible from ISO class 4.
259.00€
Specifica
Product Type | Cleanroom Coveralls |
---|---|
Sesso | Unisex |
Materiale | Microporous Fabric |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17829301
|
Medicom
WL-PLMS-02 |
Medium |
259.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17889301
|
Medicom
WL-PLMS-03 |
Large |
259.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17839301
|
Medicom
WL-PLMS-04 |
X-Large |
259.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17899301
|
Medicom
WL-PLMS-05 |
2X-Large |
259.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 12-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- New material MICROMIUM™, light and very low contaminant
- Cleanroom apparel compatible from ISO class 4
- Chemical splash suit, Category III Type 5/6
- Double packaging fully sealed
- Apparel sterilized by gamma irradiation
Specifica
Cleanroom Coveralls | |
Microporous Fabric | |
Single-use | |
Covered Elastic | |
Con cappuccio | |
Zipper | |
Sterile | |
None |
Unisex | |
White | |
Elastic (Stitched-in) | |
Elastic | |
3-panel | |
Bound | |
No | |
Class 10-100,000 (ISO 4-8) |