Learn More
Medicom WeePro Labo Sterile Integral Coverall with Boots, Type 5/6
Codice prodotto. 17839311 Sfoglia Tutto Kolmi Hopen Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. Size unitSize
17839311 X-Large pezzi 25
17819311 Medium pezzi 25
17809301 Large pezzi 25
17819301 2X-Large pezzi 25
4 options
Codice prodotto. 17839311
Marca: Medicom WLPLMIS04
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Coverall sterilized by gamma irradiation and cleanroom apparel compatible from ISO class 4.
  • New material MICROMIUM™, light and very low contaminant
  • Cleanroom apparel compatible from ISO class 4
  • Chemical splash suit, Category III Type 5/6
  • Double packaging fully sealed
  • Apparel sterilized by gamma irradiation
Specifica
Product Type Cleanroom Coveralls
Size X-Large
Sesso Unisex
Materiale Microporous Fabric
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Elastic (Stitched-in)
Ankle Style Covered Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Con cappuccio
Hood Type 3-panel
Tipo di chiusura Zipper
Tipo di giuntura Bound
Sterilità Sterile
Resistenza Chemicals
Senza lattice No
N. di tasche None
Cleanroom Class Class 10-100,000 (ISO 4-8)