Learn More
Kartell SpA Weighing Bottles
Descrizione
Airtight push on lids included. Highly resistant to acid attack. No internal shoulders to allow use of spatulas. Tops can be squeezed to assist pouring. Remove lid before autoclaving.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 23 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Closure Included | Yes |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.78 oz. |
| Forma | Round |
| Monouso | Reusable |
| Vedi altri risultati |