Learn More
Lenz Laborglasintrumente Weighing Bottles with NS Cap
Codice prodotto. 11708114
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11708114 50 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11708114 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05565734
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    131.67€ / pezzi 6
    Risparmia 23.33€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 17-11-2026
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • With interchangeable NS cap
  • With inscription label
  • Available in tall
  • Medium and low form
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Glass
Altezza (sistema metrico) 70 mm