Learn More
Lenz Laborglasintrumente Weighing Bottles with NS Stopper
Codice prodotto. 15300885
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
70 mL
80 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15300885 80 mL pezzi 6
10559571 5 mL pezzi 6
10028830 70 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15300885 Fornitore Lenz Laborglasintrumente N. del fornitore 05560521
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00€
    179.13€ / pezzi 6
    Risparmia 67.87€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • With interchangeable NS stopper
  • With inscription label, with fused-in size (mm) and capacity (ml)
  • Available in tall or low form
  • Stopper: DURAN™, bottle made of DURAN™ tubing
Specifica
Capacità (sistema metrico) 80 mL
Materiale Glass
Altezza (sistema metrico) 30 mm