Learn More
Fisherbrand™ Cartine per pesata, grado 908
Codice prodotto. 11754576 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 150mm (5.9 x 5.9 in.)
95 x 110mm (3.7 x 4.3 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11754576 150 x 150mm (5.9 x 5.9 in.) pezzi 250
11744576 95 x 110mm (3.7 x 4.3 in.) pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11754576
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Carta liscia con aspetto satinato e resistenza al bagnato.
  • Smooth paper 45g/m2
  • With satin appearance, wetstrength resistance
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Weighing of all types of substances such as beet mash, powders and liquids
Dimensioni (L x P) 150 x 150mm (5.9 x 5.9 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Carta
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Product Type Carta per pesata
Forma Square