Learn More
Brady™ Weight Ring
Codice prodotto. 11761935 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
63 cm Cone
89 cm Cone
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
11761935 63 cm Cone Pezzo
11741935 89 cm Cone Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11761935 Fornitore Brady™ N. del fornitore 077228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.20€
    67.10€ / pezzi 1
    Risparmia 7.10€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
  • Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
Specifica
Product Type Weight Ring
Colore Black
Da utilizzare con (applicazione) Traffic Control
Da utilizzare con (apparecchiatura) 63 cm Cone
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema metrico) 203.2 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema metrico) 203.2 mm