Learn More
Welch™ Stazioni per vuoto compatte per aspirazione/filtrazione: Pipetta, kit ricevitore e filtro
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac ProdottiDescrizione
Includes
Contenitore di raccolta autoclavabile da 1.2 l (40.5 once), filtro in linea idrofobico, spegnimento automatico, regolatore del vuoto e manometro
- Struttura resistente alla candeggina per una maggiore durata dello strumento
- Monitoraggio continuo del livello di vuoto con il vacuometro a manopola
- Alimentato da pompa a vuoto a pistoni WOB-L
Consigliato per l'aspirazione di soluzioni acquose e con candeggina ma non per vapori e gas organici, acidi o basici
Specifica
Specifica
| Include | Adattatore di aspirazione in acciaio inossidabile 4 cm, adattatore in gomma per pipette Pasteur |
| Da utilizzare con | Stazioni per vuoto compatte per aspirazione/filtrazione Welch |
| Tipo di pompa | Pipetta manuale |