Learn More
Welch™ Stazioni per vuoto compatte per aspirazione/filtrazione: Pipetta, kit ricevitore e filtro
Rifiuti liquidi accumulati in modo facile e sicuro. I sistemi di aspirazione evitano l'ingestione di fluidi che causano i guasti della pompa a vuoto.
251.00€ - 350.86€
Specifica
Da utilizzare con | Welch Compact Aspiration/Fitlration Vacuum Station |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di pompa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di pompa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10700854
|
Welch™
112580-01 |
Pipetta manuale |
325.42€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10523543
|
Welch™
U1475K-20 |
Kit di raccolta di riserva |
251.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12759606
|
Welch™
U1475K-21 |
Replacement Hydrophobic Filter |
350.86€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Struttura resistente alla candeggina per una maggiore durata dello strumento
- Monitoraggio continuo del livello di vuoto con il vacuometro a manopola
- Alimentato da pompa a vuoto a pistoni WOB-L
Consigliato per l'aspirazione di soluzioni acquose e con candeggina ma non per vapori e gas organici, acidi o basici
Specifica
Welch Compact Aspiration/Fitlration Vacuum Station |