Learn More
Welch™ DuoSeal™ Pump Oil
Codice prodotto. 12835353 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.78 L
Dimensione della confezione:
3.70L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
12835353 3.78 L 3.70L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12835353 Fornitore Welch™ N. del fornitore U1407K15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    106.50€ / 3.7L
    Risparmia 1.50€
    1% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
For use in DuoSeal High-Vacuum Pumps
For use in DuoSeal High-Vacuum Pumps. One gallon.Specially fractionate oil has properties enabling highest performance for DuoSeal pumps
  • Low vapor Pressure
  • High Viscosity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Vaccum Pump Oil
Da utilizzare con (applicazione) Provides the lubrication that helps enable renowned DuoSeal™ pump durability and ensure the highest vacuum performance
Da utilizzare con (apparecchiatura) DuoSeal™ Belt-driven pumps
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema imperiale) 1 gal.
Volume (sistema metrico) 3.78 L