Learn More
Welch™ Pompa del vuoto a pistoni per impieghi standard WOB-L™: Modello 2522
Codice prodotto. 10191942 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di pompa:
Pompa da vuoto
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di pompa Dimensione della confezione
10191942 Pompa da vuoto Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10191942 Fornitore Welch™ N. del fornitore U2522C02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.00€
    655.00€ / pezzi 1
    Risparmia 115.00€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Includes convenient gauge read cut, pressure adjustment valve, protective separator jar, Euro (Schuko) plug
For non-chemical applications
Wobbling piston wobbles providing air resistance on upward stroke expanding Teflon seal on piston and increases its efficiency for wobble action.
  • Oil free dry pump powered by WOB-L piston
  • Intake/Exhaust thread NPT: 1/4
Model 2522
  • Free air displacement: CFM (L/min) at 60Hz: 0.76 (22)
  • Ultimate pressure: 100 torr (133mbar)
  • Maximum pressure: 100psig
  • Maximum vacuum in Hg: 26
  • Motor: 0.12 hp (93w)
  • For pumping vapors of aqueous solutions including buffers but not for acidic, basic or organic vapors or gases
  • 50Hz units supplied with CE marking
Vacuum filtration, Vacuum oven, Vacuum chamber/Roughing; Dessication; Aspiration; Automation; Cell culture; Glove box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cavalli motore 0.12 hp
Peso di spedizione (sistema imperiale) 15 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 6.6 kg
Include Comoda scala di lettura della misura, valvola di regolazione della pressione, vaschetta di separazione protettiva, spina Euro (Schuko)
Certificazione/Conformità CE
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz
Modello 2522
Peso (sistema imperiale) 11.7 lb.
Peso (sistema metrico) 5.3 kg
Frequenza 50 Hz
Overall Height (English) 10 in.
Overall Height (Metric) 25.4 cm
Overall Length (English) 8.1 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 20.6 cm
Overall Width (English) 8.8 in.
Tipo di pompa Pompa da vuoto
Maximum Pressure 133 mbar
Tensione 230 V
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione sotto vuoto, forno sotto vuoto, camera a depressione/basso vuoto, essiccazione, aspirazione, automazione, coltura cellulare