Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer
Codice prodotto. 11555485 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Wellwash 1x12
Wellwash 1x8
Wellwash Versa 2x12
Wellwash Versa 2x8
Bottiglie:
Bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, bottiglia per liquido di scarico da 2 l
Bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, bottiglia per liquido di scarico da 2 l
Spruzzette 2 x 2 l, bottiglie per liquido di risciacquo 1 x 2 l, bottiglia per liquido di scarto 4l
Wash Bottle (2 x 2 L), Rinse Bottle (1 x 2 L), Waste Bottle (1 x 4 L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Bottiglie Dimensione della confezione
11555485 Wellwash Versa 2x8 Spruzzette 2 x 2 l, bottiglie per liquido di risciacquo 1 x 2 l, bottiglia per liquido di scarto 4l Pezzo
11708016 Wellwash 1x8 Bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, bottiglia per liquido di scarico da 2 l Pezzo
12000121 Wellwash Versa 2x8 Spruzzette 2 x 2 l, bottiglie per liquido di risciacquo 1 x 2 l, bottiglia per liquido di scarto 4l Pezzo
15174725 Wellwash 1x12 Bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, bottiglia per liquido di scarico da 2 l Pezzo
15184725 Wellwash Versa 2x12 Wash Bottle (2 x 2 L), Rinse Bottle (1 x 2 L), Waste Bottle (1 x 4 L) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11555485 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 5165010
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Wash 96- or 384-well plates securely with the Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications.
Wash 96- or 384-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications. Designed for high performance and versatility, enjoy the ease of use and convenience provided through a graphical interface, local language version and USB port.
Simplify your ELISA workflow by using our eGuide (elisaguide.thermoscientific.com) to see our complete portfolio for all your ELISA needs.
Facilità e praticità d'uso
  • Ampio display a colori e tastiera per comodità e facilità d'uso
  • Il display nitido mostra tutto in un'unica schermata
  • L'interfaccia utente è logica e intuitiva e consente un rapido sviluppo di protocolli
  • Il software di facile utilizzo richiede un addestramento minimo per l'avvio veloce
Prestazioni affidabili e sicure
  • Le bottiglie non pressurizzate sono sicure da utilizzare
  • Sensori di livello del liquido presenti sia nelle bottiglie di lavaggio che in quelle per il liquido di scarico
  • Le funzionalità di risciacquo e priming automatico garantiscono prestazioni sicure
  • Il coperchio per aerosol impedisce l'aerosolizzazione delle malattie infettive
  • Il sensore della piastra riconosce se la piastra è presente
Prestazioni di lavaggio ottimali
  • La modalità sweep garantisce volumi residui minimi nei pozzetti, per una maggiore affidabilità dei risultati dei saggi
  • L'efficacia del lavaggio è ulteriormente ottimizzata grazie a parametri regolabili, come l'altezza di erogazione e di aspirazione e la velocità di aspirazione
Maggiore versatilità
  • Una porta USB per il trasferimento dei protocolli tra più sistemi di lavaggio e per la stampa dei referti e dei file di registro
  • Una testa di lavaggio cellulare 2x8 appositamente progettata è disponibile per il lavaggio cellulare
  • Due teste di lavaggio 1x8, due bottiglie per liquido di lavaggio e una bottiglia per liquido di risciacquo, due teste di lavaggio 1x12 opzionali, teste di lavaggio 1x16 e la testa di lavaggio cellulare 2x8 offrono una maggiore flessibilità
  • Possibilità di collegamento a sistemi di automazione
Comprende:
2 bottiglie per liquido di lavaggio da 2 l, 1 bottiglia per liquido di risciacquo da 2 l, 1 bottiglia per liquido di scarto da 4 l, due teste di lavaggio 1x8 e coperchio per aerosol
Consigliato per:
Dosaggio di tipo ELISA; lavaggio cellulare
Garanzia: 1 anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy < 5% a 300 μl, con n x 8 o n x 12 teste di lavaggio; < 5% a 250 μl, con 2 x 8 teste di lavaggio; < 5% a 100 μl, con 1 x 16 teste di lavaggio
Certificazione/Conformità Marchio CE
Collegamenti USB
Capacità bottiglia lavaggio/scarto 3
Bottiglie Spruzzette 2 x 2 l, bottiglie per liquido di risciacquo 1 x 2 l, bottiglia per liquido di scarto 4l
Precisione < 3% (CV) a 300 μl, con n x 8 o n x 12 teste di lavaggio
Volume di erogazione 50-400 µl (96); 20-120 µl (384)
Teste di lavaggio Fino a 1x8 teste di lavaggio e in opzione fino a 1x12 teste di lavaggio e 2x8 teste di lavaggio cellule per piastre a 96 pozzetti; 1x16 teste di lavaggio per piastre a 384 pozzetti
Tipo di piastra Piastre a 96 pozzetti, a 384 pozzetti
Volume residuo <2 μl
Peso (sistema metrico) 9 kg
Volume di lavaggio 50-1000 µl (piastre a 96 pozzetti), 20-300 µl (piastre a 384 pozzetti)
Volume di risciacquo Da 5 a 100 ml
Display LCD
Da utilizzare con (applicazione) Dosaggio di tipo ELISA; lavaggio cellule
Frequenza 50/60 Hz
Modello Wellwash Versa 2x8
Lavaggio cellule Sì
Include 2 spruzzette da 2 l, 1 bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, 1 bottiglia per liquido di scarto da 4 l, due teste di lavaggio 1x8 e protezioni per aerosol.
Larghezza (sistema imperiale) 15.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 385 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.6 in.
Altezza (sistema metrico) 345 mm
Profondità (sistema imperiale) 9.4 in.
Profondità (sistema metrico) 240 mm
Interfaccia di automazione Sì (USB o RS-232C)
Peso (sistema imperiale) 20 lb.
Requisiti elettrici 100-240 V 50/60 Hz
Tensione 100-240 V
Volume di adescamento Da 5 a 100 ml
For Research Use Only.