Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer
Codice prodotto. 11708016 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Wellwash 1x12
Wellwash 1x8
Wellwash Versa 2x12
Wellwash Versa 2x8
Bottiglie:
Bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, bottiglia per liquido di scarico da 2 l
Bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, bottiglia per liquido di scarico da 2 l
Spruzzette 2 x 2 l, bottiglie per liquido di risciacquo 1 x 2 l, bottiglia per liquido di scarto 4l
Wash Bottle (2 x 2 L), Rinse Bottle (1 x 2 L), Waste Bottle (1 x 4 L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Bottiglie Dimensione della confezione
11708016 Wellwash 1x8 Bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, bottiglia per liquido di scarico da 2 l Pezzo
11555485 Wellwash Versa 2x8 Spruzzette 2 x 2 l, bottiglie per liquido di risciacquo 1 x 2 l, bottiglia per liquido di scarto 4l Pezzo
12000121 Wellwash Versa 2x8 Spruzzette 2 x 2 l, bottiglie per liquido di risciacquo 1 x 2 l, bottiglia per liquido di scarto 4l Pezzo
15174725 Wellwash 1x12 Bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, bottiglia per liquido di scarico da 2 l Pezzo
15184725 Wellwash Versa 2x12 Wash Bottle (2 x 2 L), Rinse Bottle (1 x 2 L), Waste Bottle (1 x 4 L) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11708016 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 5165000
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Wash 96- or 384-well plates securely with the Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications.
Wash 96- or 384-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Versa Microplate Washer, an easy-to-use microplate-strip washer for routine ELISA applications. Designed for high performance and versatility, enjoy the ease of use and convenience provided through a graphical interface, local language version and USB port.
Simplify your ELISA workflow by using our eGuide (elisaguide.thermoscientific.com) to see our complete portfolio for all your ELISA needs.
Caratteristiche:
  • Ampio e nitido display a colori e tastiera per comodità e facilità d'uso
  • L'interfaccia utente è logica e intuitiva per il rapido sviluppo di protocolli
  • Il software di facile utilizzo richiede un addestramento minimo per l'avvio veloce
  • Le bottiglie non pressurizzate sono sicure da utilizzare
  • Sensori di livello del liquido presenti sia nelle bottiglie di lavaggio che in quelle per il liquido di scarico per la massima sicurezza
  • La funzionalità di priming automatico garantisce prestazioni sicure
  • Il coperchio per aerosol impedisce l'aerosolizzazione delle malattie infettive
  • Il sensore individua la presenza della piastra
  • Wellwash è progettato per rimuovere in modo efficace il liquido in eccesso dai pozzetti
  • I bassi volumi residui forniscono prestazioni di lavaggio ottimali e risultati affidabili dei saggi
Comprende:
1 bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, 1 bottiglia per liquido di scarto da 2 l, 1 testa di lavaggio da 8 l e coperchio per aerosol
Consigliato per:
Saggi su base ELISA
Garanzia: 1 anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy < 5% a 300 μl
Certificazione/Conformità Omologazione CE
Collegamenti USB
Capacità bottiglia lavaggio/scarto 1
Bottiglie Bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, bottiglia per liquido di scarico da 2 l
Precisione < 3% (CV) a 300 μl (piastra con 96 pozzetti)
Volume di erogazione da 50 a 400 µl
Teste di lavaggio 1 x 8
Tipo di piastra Piastra a 96 pozzetti
Volume residuo < 2 μl
Peso (sistema metrico) 8 kg
Volume di lavaggio da 50 a 1000 µl
Display LCD
Da utilizzare con (applicazione) Saggi su base ELISA
Frequenza 50/60 Hz
Modello Wellwash 1x8
Lavaggio cellule No
Include 1 spruzzetta da 2 l, 1 bottiglia per liquido di lavaggio da 2 l, 1 bottiglia per liquido di scarto da 8 l e coperchio per aerosol.
Larghezza (sistema imperiale) 15.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 385 mm
Altezza (sistema imperiale) 13.6 in.
Altezza (sistema metrico) 345 cm
Profondità (sistema imperiale) 9.4 in.
Profondità (sistema metrico) 240 mm
Interfaccia di automazione No
Peso (sistema imperiale) 17.6 lb.
Requisiti elettrici 100-240 V 50/60 Hz
Tensione 100-240 V
Volume di adescamento 5 - 100 ml
For Research Use Only.