Learn More
Abcam Western Blot Marker Pen, For PVDF And Nitrocellulose, 1 Ea.
Codice prodotto. 32118355
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32118355 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32118355 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1668581Unit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Marker pen for annotating blots and molecular weight markers on PVDF or nitrocellulose membranes.
The Western Blot Marker Pen is designed for annotating western blots and marking the positions of molecular weight standard markers on PVDF or nitrocellulose membranes.
  • Constituents: 10% Glycerol and 1% C.I. Acid Blue 83
  • Storage: Store at +4°C
  • Shipping: Blue Ice
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Formato Pen
Forma Liquid
Shipping Condition Blue Ice
Membrane Compatibility Nitrocellulose, PVDF
Quantità 1 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C.