Learn More
Cytiva Whatman™ 0.8 μm Pore Size (ME 27) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain
Whatman™ (ME 27) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration including clarification or sterilization of aqueous solutions, particulate analysis and removal, air monitoring, and microbial analysis.
Marca:  Cytiva 10400921
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02200kg
Codice prodotto. 11395014
  • 392.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Material: Mixed Cellulose Ester
  • Material (Membrane): ME 27
  • Filter Type: Plain
  • Pore Size: 0.8 μm
  • Autoclavable: Yes
  • Sterility: Non-sterile
  • Bubble Point: 1.3 bar
  • Flow Rate: 2.8 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar)
  • Gas Flow Rate: 11.6 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
  • For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Specifica
Specifica
Autoclavable
Plain
ME 27
Non-sterile
Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Plain
100 mm
1.3 bar
MCE
0.8 μm
2.8 sec./100 mL/12.5 cm⊃ (at Δp = 0.9 bar)
11.6 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
3.94 in.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose
SDS Documenti