Learn More
Cytiva Whatman™ 0.8 μm Pore Size (ME 27) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain
Whatman™ (ME 27) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration including clarification or sterilization of aqueous solutions, particulate analysis and removal, air monitoring, and microbial analysis.
119.00€ - 392.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Punto di bolla 1.3 bar
Tipo di filtro Plain
Materiale MCE
Materiale (membrana) ME 27
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11395014
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10400921
100 mm
392.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11305024
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10400906
25 mm
119.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11325024
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10400914
50 mm
159.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Material: Mixed Cellulose Ester
  • Material (Membrane): ME 27
  • Filter Type: Plain
  • Pore Size: 0.8 μm
  • Autoclavable: Yes
  • Sterility: Non-sterile
  • Bubble Point: 1.3 bar
  • Flow Rate: 2.8 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar)
  • Gas Flow Rate: 11.6 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
  • For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Specifica
Specifica
Autoclavable
Plain
ME 27
Non-sterile
Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Plain
1.3 bar
MCE
0.8 μm
2.8 sec./100 mL/12.5 cm⊃ (at Δp = 0.9 bar)
11.6 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)