Learn More
Cytiva Carta per cromatografia 1 Chr
Codice prodotto. 10387291
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 cm
25 cm
57 cm
100 m
Larghezza (sistema metrico):
2 cm
3.8 cm
4 cm
20 cm
25 cm
46 cm
Formato:
Foglio
Roll
Rotolo
Rullo
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Formato Dimensione della confezione
10387291 100 m 4 cm Rotolo Pezzo
11390724 20 cm 20 cm Foglio pezzi 100
11310734 57 cm 46 cm Foglio pezzi 100
11320724 100 m 2 cm Rullo Pezzo
11388804 100 m 3.8 cm Roll Pezzo
11300734 25 cm 25 cm Foglio pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10387291 Fornitore Cytiva N. del fornitore 3001652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.75€
    56.17€ / pezzi 1
    Risparmia 4.58€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Garantisce capacità di assorbimento e uniformità dell'azione capillare, elementi essenziali nelle separazioni chimiche. La carta per cromatografia Whatman™ 1 Chr viene ampiamente utilizzata nel blotting proteico e degli acidi nucleici.
Ensures the wicking capability and uniformity of capillary action important in chemical separations. Whatman™ 1 Chr Chromatography Paper is also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind. Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques to ensure the wicking capability and uniformity of capillary action important in chemical separations.
  • Typical Thickness: 0.18mm
  • Linear flowrate: 130mm/30 min.
  • Smooth surface
  • For general analytical separations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 1 Chr cellulose chromatography roll is a 0.18 mm paper for general analytical separations.
Dimensioni (L x P) 4.0 cm x 100 m (1.57 in. x 328.0 ft.)
Spessore pellicola 0.18 mm
Finitura Smooth
Da utilizzare con (applicazione) Per separazioni analitiche generiche
Formato Rotolo
Grado Grade 1 Chr
Materiale Cellulosa
Larghezza (sistema imperiale) 1.57 in.
Larghezza (sistema metrico) 4 cm
Portata 130/30 mm/min.
Lunghezza (sistema metrico) 100 m