Learn More
Cytiva Filtri per siringhe in nylon da 13 mm Puradisc
For aqueous or aqueous-organic samples
255.00€ - 965.00€
Specifica
Materiale | Nylon |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 1.3 cm2 |
Materiale alloggiamento | Polypropylene (PP) |
Stile ingresso | Female luer lock |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Quantità | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Quantità | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11394694
|
Cytiva
6789-1304 |
0.45 μm | Confezione da 100 | Non-sterile |
264.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11324704
|
Cytiva
6790-1302 |
0.2 μm | 500 Pieces | Non-sterile |
965.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11334704
|
Cytiva
6790-1304 |
0.45 μm | 500 Pieces | Non-sterile |
965.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11389214
|
Cytiva
6789-1301 |
0.1 μm | 100 Pieces | Non-sterile |
255.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11384694
|
Cytiva
6789-1302 |
0.2 μm | Confezione da 100 | Non-sterile |
264.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Membrana in nylon con tre misure di pori: 0.1, 0.2 e 0.45 μm
- Filtri con alloggiamento in polipropilene
- Non sterili o presterilizzati con radiazione gamma
- Buona resistenza al metanolo; resistenza limitata all’acetonitrile
- L’ingresso è Luer-Lock™ femmina; l’uscita è Luer slip maschio
- Per il trattamento di campioni fino a 10 ml
- Area filtrante 1.3 cm2 Volume di campione trattenuto con spurgo dell'aria ≤25 μl
Specifica
Nylon | |
1.3 cm2 | |
Female luer lock | |
5.2 bar (75 psi) | |
16.3 x 19.8 mm |
Non-sterile | |
Polypropylene (PP) | |
Male luer | |
Syringe Filter | |
13 mm |