Learn More
Cytiva Carta per cromatografia 17 Chr
Codice prodotto. 11398844
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 cm
57 cm
Larghezza (sistema metrico):
9 cm
46 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
11398844 7 cm 9 cm pezzi 100
11350734 57 cm 46 cm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398844 Fornitore Cytiva N. del fornitore 3017820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.15€
    88.29€ / pezzi 100
    Risparmia 2.86€
    3% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Assicura capacità di assorbimento e uniformità di azione capillare, fondamentali nelle separazioni chimiche. La carta per cromatografia Whatman™ 17 Chr è largamente usata nel blotting di proteine e acidi nucleici.
Ensures the wicking capability and uniformity of capillary action important in chemical separations. Whatman™ 17 Chr Chromatography Paper is also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind. Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques to ensure the wicking capability and uniformity of capillary action important in chemical separations.
  • Typical thickness: 0.92mm
  • Typical linear flowrate: 190mm/30 min.
  • Smooth surface
  • Suitable for heaviest loadings, preparative paper chromatography and electrophoresis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 17 Chr cellulose chromatography roll is a 0.92 mm paper highly absorbent paper for preparative paper chromatography and electrophoresis.
Dimensioni (L x P) 7 x 9 cm (2.7 x 3.54 in.)
Spessore pellicola 0.92 mm
Finitura Liscio
Da utilizzare con (applicazione) Per i caricamenti più pesanti, una scelta ottimale per la cromatografia su carta preparativa e per l'elettroforesi
Formato Foglio
Grado Grade 17 Chr
Lunghezza (sistema imperiale) 2.7 in.
Materiale Cellulosa
Larghezza (sistema imperiale) 3.54 in.
Larghezza (sistema metrico) 9 cm
Portata 190/30 mm/min.
Lunghezza (sistema metrico) 7 cm