Learn More
Cytiva Carta per separazioni di fase monouso 1PS
Codice prodotto. 11320664
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
70 mm
90 mm
11 cm
12.5 cm
15 cm
18.5 cm
240 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Dimensione della confezione
11320664 90 mm pezzi 100
11330664 11 cm pezzi 100
11340664 12.5 cm pezzi 100
11318854 240 mm pezzi 100
11360664 18.5 cm pezzi 100
10272081 15 cm pezzi 100
11310664 70 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11320664 Fornitore Cytiva N. del fornitore 2200090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.50€
    52.21€ / pezzi 100
    Risparmia 4.29€
    7% Sconto
In stock
Filtro idrofobico in grado di sostituire l'imbuto separatore in alcune applicazioni. La carta per separazioni di fase monouso Whatman™ 1PS è impregnata di silicone solido per consentire il passaggio di solventi trattenendo contemporaneamente la fase acquosa.
Creates a hydrophobic filter that can replace separatory funnel in some applications. Whatman™ 1PS Disposable Phase Separating Paper is impregnated with stable silicone to allow solvent phases to pass through while retaining aqueous phases.
Passes organic solvent phases lighter or heavier than water but retains water phase.
  • Hydrophobic
  • Use folded in conical funnel
  • Disposable
  • Eliminates need for washing and drying separatory funnels, cross-contamination
Order Info
In cerchi con diametro da 7 a 24 cm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Fibra di vetro/silicone
Da utilizzare con (applicazione) Separazione di fasi liquide
Tipo Carta per separazioni
Volume (sistema imperiale) 0.50 once
Volume (sistema metrico) 15 ml
Diameter (English) Inside 3.54 in.
Diameter (Metric) Inside 90 mm