Learn More
Cytiva Whatman™ 3 Chr Chromatography Paper
Codice prodotto. 11330734
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
57 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11330734 57 cm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11330734 Fornitore Cytiva N. del fornitore 3003917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00€
    461.00€ / pezzi 100
    Risparmia 38.00€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Pure cellulose produced from cotton linters with no additives
  • Typical thickness: 0.36mm
  • Typical linear flowrate: 130mm/30 min.
  • General applications with medium/heavy solute loadings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Grade 3 Chr cellulose chromatography sheets is a 0.36 mm paper for general applications with medium/heavy solute loadings.
Dimensioni (L x P) 46 x 57 cm (18.1 x 22.4 in.)
Spessore pellicola 0.36 mm
Da utilizzare con (applicazione) For General AppliCatIons with Medium/Heavy Solute Loadings, Frequently Used for Separation of Inorganic Compounds and for Electrophoresis
Formato Sheet
Grado Grade 3 Chr
Materiale Cellulose
Larghezza (sistema imperiale) 18.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 46 cm
Portata 130 mm/30 min.
Lunghezza (sistema metrico) 57 cm