Learn More
Cytiva Filtri per siringhe sterili in acetato di cellulosa da 30 mm Whatman™ Puradisc™ FP
La bassissima capacità legante delle proteine li rende adatti per applicazioni con recupero delle proteine. I filtri per siringa Whatman™ Puradisc FP 30 CA-S sono idrofili e funzionali per supporti acquosi e alcolici nonostante la limitata resistenza ai solventi.
187.00€ - 188.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Cellulose Acetate |
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 5.7 cm2 |
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | <50 μL |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Codice colore | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Codice colore | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10271931
|
Cytiva
10462205 |
0,2 μm | Rosso | Luer Lock maschio |
187.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11329314
|
Cytiva
10462240 |
0.8 μm | Green | Male luer |
187.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11379314
|
Cytiva
10462260 |
1.2 μm | Orange | Male luer |
187.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10363051
|
Cytiva
10462100 |
0.45 μm | White | Luer maschio |
188.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11399304
|
Cytiva
10462200 |
0.2 μm | Red | Male Luer |
188.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Exhibit very low protein binding, so they are suitable for protein recovery applications. Whatman™ 30mm Puradisc™ Sterile Cellulose Acetate Syringe Filters are hydrophilic, making them functional with aqueous and alcoholic media despite having limited solvent resistance.
Per siringhe in acetato di cellulosa per filtrazioni rapide e frequenti di campioni fino a 100 ml- In polipropilene privo di pigmenti
- Confezioni blister sterili
- Attacchi Luer in ingresso e in uscita
- Forniti sterili su richiesta per applicazioni critiche
Specifica
Autoclavable | |
Sterile | |
<50 μL | |
Syringe Filter | |
30 mm |
Cellulose Acetate | |
5.7 cm2 | |
50 Pack | |
Up to 100 mL |