Learn More
Cytiva Whatman™ 31ET Chr Chromatography Paper
Codice prodotto. 11378904
Cambia vista
Click to view available options
Formato:
1000 Sheets
Roll
Sheet
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1000
pezzi 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Formato unitSize
11378904 Sheet pezzi 25
11338904 Roll Pezzo
11999347 1000 Sheets pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11378904 Fornitore Cytiva N. del fornitore 3031915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00€
    394.00€ / pezzi 25
    Risparmia 13.00€
    3% Sconto
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pure cellulose produced from cotton linters with no additives
  • Typical thickness: 0.50mm
  • Typical linear flowrate: 225mm/30 min.
  • Soft surface
  • Principal application in electrophoresis of large molecules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 31 ET Chr cellulose chromatography roll is an extremely fast 0.50 mm paper for electrophoresis of large molecules.
Dimensioni (L x P) 46 x 57 cm (18.1 x 22.4 in.)
Spessore pellicola 0.5 mm
Finitura Soft
Da utilizzare con (applicazione) Electrophoresis of Large Molecules
Formato Sheet
Grado Grade 31 ET Chr
Materiale Cellulose
Larghezza (sistema imperiale) 18.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 46 cm
Portata 225 mm/30 min.
Lunghezza (sistema metrico) 57 cm