Learn More
Cytiva Carta per cromatografia 3MM Chr
Codice prodotto. 11320744
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.16 cm
14 cm
15.2 cm
17.5 cm
20 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
100 m
100 m
Larghezza (sistema metrico):
2 cm
7.5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12.5 cm
13.34 cm
15 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Formato:
Foglio
Rotolo
Rullo
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Formato Dimensione della confezione
11320744 20 cm 20 cm Foglio pezzi 100
11330744 57 cm 46 cm Foglio pezzi 100
11895375 100 m 2 cm Rotolo Pezzo
11348924 17.5 cm 15 cm Foglio pezzi 100
11975194 34 cm 18 cm Foglio pezzi 100
11919197 45 cm 35 cm Foglio pezzi 100
11358934 100 m 7.5 cm Rotolo Pezzo
10441412 100 m 10 cm Rotolo Pezzo
11338934 100 m 12.5 cm Rotolo Pezzo
11380734 100 m 15 cm Rotolo Pezzo
11390734 100 m 19 cm Rotolo Pezzo
11300744 100 m 23 cm Rotolo Pezzo
11310744 100 m 27 cm Rullo Pezzo
10211031 68 cm 58 cm Foglio pezzi 100
11378924 25 cm 20 cm Foglio pezzi 100
11929197 14 cm 12 cm Foglio pezzi 100
11939197 14 cm 11 cm Foglio pezzi 100
11328934 15.2 cm 20.3 cm Foglio pezzi 100
11949197 20 cm 15 cm Foglio pezzi 100
10154153 10.16 cm 13.34 cm Foglio pezzi 100
11955477 41 cm 26 cm Foglio pezzi 100
11948915 43 cm 35 cm Foglio pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Codice prodotto. 11320744 Fornitore Cytiva N. del fornitore 3030861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.40€
    92.73€ / pezzi 100
    Risparmia 5.67€
    5% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Prodotta interamente con linter di cotone di elevata qualità senza additivi ed espressamente testata per le tecniche cromatografiche. La carta per cromatografia Whatman™ Grade 3MM Chr garantisce capacità di assorbimento e uniformità di azione capillare, fondamentali nelle separazioni chimiche.
Manufactured entirely from high-quality cotton linters with no additives and tested specifically for chromatographic techniques. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
  • Smooth surface
  • No “paper making” additives—the final organic purity of these chromatography grade papers represents the highest level that can be achieved without oxidation and degradation of the cellulose fibers
  • Flowrate: 130mm/30 min. (water)
  • Medium thickness: 0.34mm
  • Widely used for electrophoresis, general chromatography, and blotting applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 0.34 mm Whatman medium thickness 3 MM Chr paper
Dimensioni (L x P) 20 x 20 cm (7.87 x 7.87 in.)
Spessore pellicola 0.34 mm
Finitura Smooth
Da utilizzare con (applicazione) Per elettroforesi, cromatografia generica e blotting
Formato Foglio
Grado 3 MM Chr
Materiale Cellulosa
Larghezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Portata 130/30 mm/min.
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm