Learn More
- Home
- Products
- Partition Chromatography
- Paper Chromatography Products
- Cytiva Carta per cromatografia 3MM Chr
Cytiva Carta per cromatografia 3MM Chr
Codice prodotto. 11330744
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.16 cm
14 cm
15.2 cm
17.5 cm
20 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
100 m
100 m
Larghezza (sistema metrico):
2 cm
7.5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12.5 cm
13.34 cm
15 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Formato:
Foglio
Rotolo
Rullo
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
22 product options available for selection
| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Formato | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 11330744 | 57 cm | 46 cm | Foglio | pezzi 100 |
| 11895375 | 100 m | 2 cm | Rotolo | Pezzo |
| 11348924 | 17.5 cm | 15 cm | Foglio | pezzi 100 |
| 11975194 | 34 cm | 18 cm | Foglio | pezzi 100 |
| 11919197 | 45 cm | 35 cm | Foglio | pezzi 100 |
| 11358934 | 100 m | 7.5 cm | Rotolo | Pezzo |
| 10441412 | 100 m | 10 cm | Rotolo | Pezzo |
| 11338934 | 100 m | 12.5 cm | Rotolo | Pezzo |
| 11380734 | 100 m | 15 cm | Rotolo | Pezzo |
| 11390734 | 100 m | 19 cm | Rotolo | Pezzo |
| 11300744 | 100 m | 23 cm | Rotolo | Pezzo |
| 11310744 | 100 m | 27 cm | Rullo | Pezzo |
| 11320744 | 20 cm | 20 cm | Foglio | pezzi 100 |
| 10211031 | 68 cm | 58 cm | Foglio | pezzi 100 |
| 11378924 | 25 cm | 20 cm | Foglio | pezzi 100 |
| 11929197 | 14 cm | 12 cm | Foglio | pezzi 100 |
| 11939197 | 14 cm | 11 cm | Foglio | pezzi 100 |
| 11328934 | 15.2 cm | 20.3 cm | Foglio | pezzi 100 |
| 11949197 | 20 cm | 15 cm | Foglio | pezzi 100 |
| 10154153 | 10.16 cm | 13.34 cm | Foglio | pezzi 100 |
| 11955477 | 41 cm | 26 cm | Foglio | pezzi 100 |
| 11948915 | 43 cm | 35 cm | Foglio | pezzi 100 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Codice prodotto.
11330744
Fornitore
Cytiva
N. del fornitore
3030917
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
396.00€
369.00€ / pezzi 100
Risparmia 27.00€
6% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
332.10 EUR valido fino al 2026-12-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28004" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28004" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
Manufactured entirely from high-quality cotton linters with no additives and tested specifically for chromatographic techniques. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Smooth surface
- No “paper making” additives—the final organic purity of these chromatography grade papers represents the highest level that can be achieved without oxidation and degradation of the cellulose fibers
- Flowrate: 130mm/30 min. (water)
- Medium thickness: 0.34mm
- Widely used for electrophoresis, general chromatography, and blotting applications
Specifica
Specifica
| Descrizione | 0.34 mm Whatman medium thickness 3 MM Chr paper |
| Dimensioni (L x P) | 46 x 57 cm (18.11 x 22.44 in.) |
| Spessore pellicola | 0.34 mm |
| Finitura | Smooth |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per elettroforesi, cromatografia generica e blotting |
| Formato | Foglio |
| Grado | 3 MM Chr |
| Materiale | Cellulosa |
| Larghezza (sistema imperiale) | 18.1 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 46 cm |
| Portata | 130/30 mm/min. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 57 cm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |