Learn More
Cytiva Whatman™ 4 Chr Chromatography Paper
Codice prodotto. 11340734
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
46 cm
100 m
Larghezza (sistema metrico):
2 cm
57 cm
Formato:
Roll
Sheet
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Formato Dimensione della confezione
11340734 46 cm 57 cm Sheet pezzi 100
11398934 100 m 2 cm Roll 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11340734 Fornitore Cytiva N. del fornitore 3004917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    287.00€ / pezzi 100
    Risparmia 10.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for routine and/or repetitive chromatography with relatively low solute loadings
  • Pure cellulose produced from cotton linters with no additives
  • Typical thickness: 0.21mm
  • Typical linear flowrate: 180mm/30 min.
  • Smooth surface
  • Recommended where speed is important and very high resolution is not required
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Grade 4 Chr cellulose chromatography roll is a 0.21 mm paper for routine and/or repetitive chromatography when loadings are relatively low.
Dimensioni (L x P) 46 x 57 cm (18.1 x 22.4 in.)
Spessore pellicola 0.21 mm
Finitura Smooth
Da utilizzare con (applicazione) For Routine and/or Repetitive Chromatography with Relatively Low Solute Loadings
Formato Sheet
Grado Grade 4 Chr
Lunghezza (sistema imperiale) 18.11 in.
Materiale Cellulose
Larghezza (sistema imperiale) 22.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 57 cm
Portata 180 mm/30 min.
Lunghezza (sistema metrico) 46 cm