Learn More
Cytiva Whatman™ 4 Chr Chromatography Paper
Codice prodotto. 11398934
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
46 cm
100 m
Larghezza (sistema metrico):
2 cm
57 cm
Formato:
Roll
Sheet
Dimensione della confezione:
1 rotolo
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Formato Dimensione della confezione
11398934 100 m 2 cm Roll 1 rotolo
11340734 46 cm 57 cm Sheet pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11398934 Fornitore Cytiva N. del fornitore 3004614
In stock
Ideal for routine and/or repetitive chromatography with relatively low solute loadings
  • Pure cellulose produced from cotton linters with no additives
  • Typical thickness: 0.21mm
  • Typical linear flowrate: 180mm/30 min.
  • Smooth surface
  • Recommended where speed is important and very high resolution is not required
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Grade 4 Chr cellulose chromatography roll is a 0.21 mm paper for routine and/or repetitive chromatography when loadings are relatively low.
Dimensioni (L x P) 100 m x 2.0 cm (328.0 ft. x 0.78 in.)
Spessore pellicola 0.21 mm
Finitura Smooth
Da utilizzare con (applicazione) For Routine and/or Repetitive Chromatography with Relatively Low Solute Loadings
Formato Roll
Grado Grade 4 Chr
Materiale Cellulose
Larghezza (sistema imperiale) 0.78 in.
Larghezza (sistema metrico) 2 cm
Portata 180 mm/30 min.
Lunghezza (sistema metrico) 100 m