Learn More
Cytiva Whatman™ 602H 1/2 Qualitative Folded Filter Paper Circle
Dense filter paper forr collecting and removing fine precipitates
38.55€ - 217.00€
Specifica
Formato Disc
Materiale Cellulose
Particle Retention <2 μm
Velocità di filtraggio Approx. 375 s
Da utilizzare con (applicazione) A dense prepleated filter paper for collecting very small particles and removing fine precipitates.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11375244
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10312642
90 mm
38.55€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11385244
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10312644
125 mm
61.10€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11395244
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10312645
150 mm
64.65€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11305254
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10312647
185 mm
72.50€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11315254
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10312651
240 mm
217.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Used in sample preparation
  • Residual sugar determination
  • Acidic spectra
  • Refractometric analysis
  • Slow flow speed
  • HPLC
Specifica
Specifica
Disc
<2 μm
A dense prepleated filter paper for collecting very small particles and removing fine precipitates.
Cellulose
Approx. 375 s
Grade 602 h ½