Learn More
Cytiva Micropiastre in polipropilene da 96 pozzetti UniPlate™
Codice prodotto. 11388674
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Incolore
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11388674 Incolore pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11388674 Fornitore Cytiva N. del fornitore 77015200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    246.00€ / pezzi 25
    Risparmia 32.00€
    11% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Manufactured from polypropylene for superior chemical and thermal stability. Whatman™ 96-Well Polypropylene UniPlate™ Microplates withstand temperatures to -80°C for long-term storage.
  • One-piece molded collection and analysis plates
  • Conforms to ANSI/SBS microplate standard
  • Prevent optical cross talk in light emitting assays
  • Untreated
  • Ideal for filtrate collection, homogeneous assay techniques used in high-throughput screening (HTS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Descrizione UNIPLATE microplates
Matrice 8 x 12
Colore Incolore
Materiale Polipropilene
Volume (sistema metrico) pozzetto 2 mL
No. of Wells 96
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Square, Round Bottom (U-well)
Da utilizzare con (applicazione) Per tecniche analitiche omogenee utilizzate nello screening ad alti volumi