Learn More
Cytiva Whatman AE98 Cellulose Nitrate Membranes
Codice prodotto. 15843704
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
25mm x 50mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15843704 25mm x 50mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15843704 Fornitore Cytiva N. del fornitore 10549916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    296.39€ / pezzi 1
    Risparmia 30.61€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Recommended for the majority of routine applications
  • Manufactured under strict cleanroom conditions
  • Can directly replace general puspose membrane filters
  • High protein binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione AE98 Cellulose nitrate membranes
Materiale Nitrato di cellulosa
Da utilizzare con (applicazione) Routine filtration applications
Dimensioni (L x P) 25mm x 50mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • AE98 membrane, cellulose nitrate, 25mm x 50m
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose