Learn More
Cytiva Filtri per siringa non sterili Anotop™ 25
Consente di rimuovere praticamente il 100% del particolato di dimensione superiore a quella dei pori
720.00€ - 2915.00€
Specifica
Monouso
Materiale (membrana) Anopore Inorganic Membrane (alumina matrix)
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 4.78 cm quadrati
Da utilizzare con (applicazione) Preparazione di campioni acquosi/organici in HPLC; sterilizzazione a freddo dei terreni di coltura, filtrazione di solventi per l’analisi dello spettro, filtrazione di fagi e virus, estrusione di liposomi, eliminazione di proteine o polimeri ad alto peso molecolare, eliminazione di colloidi dall'acqua deionizzata
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11364714
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
6809-2024
0.2 μm 200/conf.
2915.00€
pezzi 200
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11344714
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
6809-2012
0.1 μm 50/conf.
720.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11354714
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
6809-2022
0.2 μm 50/conf.
770.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11334714
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
6809-2002
0.02 μm 50/conf.
785.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Compatible with aqueous suspensions and a wide range of organic solvents. Handle volumes up to 5mL (10mm diameter filter) or 100mL (25mm diameter filter).
  • Nondeformable, honeycombed Anopore™ membrane
  • Inherently hydrophilic membrane is free of adhesives and surfactants
  • Low protein binding, low fluid retention for maximum sample recovery
  • Unidirectional flow
Order Info
Hexagonal, thermal-welded polypropylene housing is free of adhesives and binders.
Specifica
Specifica
Non-sterile
Preparazione di campioni acquosi/organici in HPLC; sterilizzazione a freddo dei terreni di coltura, filtrazione di solventi per l’analisi dello spettro, filtrazione di fagi e virus, estrusione di liposomi, eliminazione di proteine o polimeri ad alto peso molecolare, eliminazione di colloidi dall'acqua deionizzata
Polipropilene
Luer Slip maschio
45 °C
25 mm
Anopore Inorganic Membrane (alumina matrix)
4.78 cm quadrati
<150 μl
Luer-Lock femmina
75 psi
Filtro per siringa