Learn More
Cytiva Dischi per dosaggio di antibiotici
Codice prodotto. 11340654
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
6 mm
13 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11340654 6 mm pezzi 1000
11350654 13 mm pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11340654 Fornitore Cytiva N. del fornitore 2017006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00€
    186.00€ / pezzi 1000
    Risparmia 65.00€
    25% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilizzati insieme al metodo Kirby-Bauer per il test degli antibiotici. I dischi per antibiogramma Whatman™ determinano il tipo di agente patogeno di malattie infettive e la reattività agli antibiotici e agli agenti chemioterapici.
Used in conjunction with the Kirby-Bauer method of antibiotic testing. Whatman™ Antibiotic Assay Discs determine the type of causal agent of infectious diseases and their sensitivity to antibiotics and chemotherapeutic agents.
Antibiotic assay discs are used for determining the type of causal agent of infectious diseases and for checking their sensitivity to antibiotics and chemotherapeutic agents in vitro by means of the inhibition zone determination method.
  • For use with Kirby-Bauer method of antibiotic testing
  • Allows rational and selective chemotherapy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Antibiotic Assay Discs
Test Type Infectious Disease, Antibiotic Susceptibility Sensitivity
Tipo di imballaggio Disco con diam. da 6 mm
Quantità Confezione da 1000
Diametro (sistema metrico) 6 mm