Learn More
Cytiva Protezioni per superfici Benchkote™
Codice prodotto. 11310674
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
19 x 23 pollici (482 x 580 mm)
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11310674 19 x 23 pollici (482 x 580 mm) pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11310674 Fornitore Cytiva N. del fornitore 23016150
In stock
Prevent many common sources of laboratory contamination, such as those involving hazardous materials on shared workspace benches. Whatman™ Benchkote Plus bench liner can also help with the disposal of hazardous materials.
  • Resistente: la protezione per superfici Benchkote Plus è resistente e antistrappo sia bagnata che asciutta
  • Facile da utilizzare: la superficie bianca liscia può essere scritta con inchiostro o matita e rimane distesa
  • Igienica: adatta per saturazione con disinfettante per proteggere i banchi dove sono presenti patogeni e altri batteri
  • Monouso: la carta Benchkote Plus può essere incenerita dopo l'uso
  • Combustione sicura: lo strato di polietilene viene rapidamente consumato quando incenerito e non si scioglie né gocciola
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Carta per protezione del banco - fogli
Materiale Polietilene
Assorbanza 750 mL/m2
Lunghezza (sistema imperiale) 19 in.
Lunghezza (sistema metrico) 482 mm
Larghezza (sistema imperiale) 23 in.
Larghezza (sistema metrico) 580 mm
Dimensioni (L x P) 19 x 23 pollici (482 x 580 mm)
Da utilizzare con (applicazione) Idoneo per la saturazione con disinfettante
Quantità Confezione da 50