Learn More
Cytiva Protezioni per superfici Benchkote™
Codice prodotto. 11380664
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
18 x 164 piedi (460 x 50 m)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11380664 18 x 164 piedi (460 x 50 m) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11380664 Fornitore Cytiva N. del fornitore 2300731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00€
    225.00€ / pezzi 1
    Risparmia 14.00€
    5% Sconto
In stock
Per la riduzione al minimo di sporco e contaminazione durante i travasi. I fogli Whatman™ Benchkote sono caratterizzati da uno strato di carta da laboratorio assorbente, liscia, di alta qualità che assorbe gli sversamenti di liquidi. Un secondo strato in polietilene laminato ne impedisce la diffusione sulla superficie di lavoro.
Minimize mess and contamination during spills. Whatman™ Benchkote material has a high-quality, smooth, absorbent lab paper layer that soaks up liquid spills. A second laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface.
  • Resistente: la protezione per superfici Benchkote è resistente e antistrappo, sia bagnata che asciutta
  • Facile da utilizzare: la superficie bianca liscia può essere scritta con inchiostro o matita e rimane distesa
  • Igienica: adatta per saturazione con disinfettante per proteggere i banchi dove sono presenti patogeni e altri batteri
  • Monouso: la carta Benchkote Plus può essere incenerita dopo l'uso
  • Combustione sicura: lo strato di polietilene viene rapidamente consumato quando incenerito e non si scioglie né gocciola
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Protezione per superfici
Materiale Polietilene
Assorbanza 0,75 l/m2
Lunghezza (sistema imperiale) 18 in.
Lunghezza (sistema metrico) 460 mm
Larghezza (sistema imperiale) 164 piedi
Larghezza (sistema metrico) 50 m
Dimensioni (L x P) 18 x 164 piedi (460 x 50 m)
Da utilizzare con (applicazione) Idoneo per la saturazione con disinfettante
Quantità Confezioni singole