Learn More
Cytiva Protezioni per superfici Benchkote™
Codice prodotto. 10144861
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
23 x 164 piedi (580 x 50 m)
36 x 164 piedi (920 x 50 m)
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
10144861 23 x 164 piedi (580 x 50 m) Pezzo
10008000 36 x 164 piedi (920 x 50 m) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10144861 Fornitore Cytiva N. del fornitore 23016160
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la riduzione al minimo di sporco e contaminazione durante le fuoriuscite. I fogli Whatman™ Benchkote sono caratterizzati da uno strato di carta da laboratorio assorbente, liscia, di alta qualità che assorbe gli sversamenti di liquidi. Un secondo strato in polietilene laminato ne impedisce la diffusione sulla superficie di lavoro.
Minimize mess and contamination during spills. Whatman™ Benchkote material has a high-quality, smooth, absorbent lab paper layer that soaks up liquid spills. A second laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface.
  • Strong: Benchkote surface protector is strong and tear resistant when wet or dry
  • Ease-of-use: Smooth white surface can be written on with ink or pencil and lies flat
  • Clean: Suitable for saturation with disinfectant to protect benches where pathogens and other bacteria are present
  • Disposable: Benchkote paper can be incinerated after use
  • Safe combustion: Polyethylene layer is rapidly consumed when incinerated and does not melt or drip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Carta per protezione del banco - rotolo
Materiale Polietilene
Assorbanza 750 mL/m2
Lunghezza (sistema imperiale) 23 in.
Lunghezza (sistema metrico) 580 mm
Larghezza (sistema imperiale) 164 ft.
Larghezza (sistema metrico) 50 m
Dimensioni (L x P) 23 x 164 piedi (580 x 50 m)
Da utilizzare con (applicazione) Idoneo per la saturazione con disinfettante
Quantità Ciascuno