Learn More
Cytiva™ Protezioni per superfici Benchkote™
Codice prodotto. 11353195
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 fogli
50 fogli
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353195 100 fogli pezzi 100
11300674 50 fogli pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11353195 Fornitore Cytiva™ N. del fornitore 2300917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    149.87€ / pezzi 100
    Risparmia 12.13€
    7% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la riduzione al minimo di sporco e contaminazione durante le fuoriuscite. I fogli Whatman™ Benchkote sono caratterizzati da uno strato di carta da laboratorio assorbente, liscia, di alta qualità che assorbe gli sversamenti di liquidi. Un secondo strato in polietilene laminato ne impedisce la diffusione sulla superficie di lavoro.
Minimize mess and contamination during spills. Whatman™ Benchkote material has a high-quality, smooth, absorbent lab paper layer that soaks up liquid spills. A second laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface.
  • Strong: Benchkote surface protector is strong and tear resistant when wet or dry
  • Ease-of-use: Smooth white surface can be written on with ink or pencil and lies flat
  • Clean: Suitable for saturation with disinfectant to protect benches where pathogens and other bacteria are present
  • Disposable: Benchkote paper can be incinerated after use
  • Safe combustion: Polyethylene layer is rapidly consumed when incinerated and does not melt or drip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Protezione per superfici
Materiale Polietilene
Lunghezza (sistema metrico) 460 mm
Larghezza (sistema metrico) 570 mm
Dimensioni (L x P) 460 x 570 mm
Backing Material Polietilene
Spessore 0,22 mm
Quantità 100 fogli