Learn More
Cytiva Protezioni per superfici Benchkote™
Per la riduzione al minimo di sporco e contaminazione durante le fuoriuscite. I fogli Whatman™ Benchkote sono caratterizzati da uno strato di carta da laboratorio assorbente, liscia, di alta qualità che assorbe gli sversamenti di liquidi. Un secondo strato in polietilene laminato ne impedisce la diffusione sulla superficie di lavoro.
141.00€ - 209.00€
Specifica
Product Type | Protezione per superfici |
---|---|
Materiale | Polietilene |
Lunghezza (sistema metrico) | 460 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 570 mm |
Dimensioni (L x P) | 460 x 570 mm |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11353195
|
Cytiva
2300-917 |
100 fogli |
209.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11300674
|
Cytiva
2300-916 |
50 fogli |
141.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Minimize mess and contamination during spills. Whatman™ Benchkote material has a high-quality, smooth, absorbent lab paper layer that soaks up liquid spills. A second laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface.
- Resistenti: la protezione per superfici Benchkote è resistente e antistrappo sia bagnata che asciutta
- Facilità d'uso: la superficie bianca liscia può essere scritta con inchiostro o matita e resta distesa
- Pulizia: adatta per saturazione con disinfettante per proteggere i banchi dove sono presenti patogeni e altri batteri
- Monouso: la carta Benchkote può essere incenerita dopo l'uso
- Combustione sicura: lo strato di polietilene viene rapidamente consumato quando incenerito e non si scioglie né gocciola
Specifica
Protezione per superfici | |
460 mm | |
460 x 570 mm |
Polietilene | |
570 mm |