Learn More
Cytiva Filtri in microfibra di vetro senza leganti
Combinano elevata capacità di carico con la ritenzione di particolati fini. I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ sono ideali per la determinazione gravimetrica del particolato presente nell'aria, il campionamento di ciminiere e le tecniche di assorbimento per il monitoraggio dell'inquinamento dell'aria.
Marca: Cytiva 1820-061
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Descrizione
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500ºC. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
- High flow rate
- Good loading capacity
- Water pollution effluent monitoring
- Filtering water, algae, bacterial cultures
- Foodstuff analyses
- Protein filtration
- Radioimmunoassay of weak β-emitters
Specifica
GE’s Whatman Grade GF/A glass microfiber filters feature fine retention. GF/A filters are suitable for water quality parameter measurement and air filtration applications. | |
Microfibra di vetro | |
13 sec./100 ml | |
Grade GF/A | |
Circle | |
500 °C | |
0.26 mm | |
143 mL/min | |
6 cm |
Circolare | |
1.6 μm | |
Monitoraggio degli effluenti inquinanti dell'acqua, filtrazione dell'acqua, alghe, colture batteriche, analisi degli alimenti, filtrazione di proteine, radioimmunodosaggio di beta emittenti deboli, determinazione gravimetrica di particolati presenti nell'aria | |
50 Pieces | |
932 °F | |
0.01 in. | |
Cerchio; diametro: 6 cm; con bordo rinforzato | |
2.36 in. |