Learn More
Cytiva Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Prefiters, Grade GF/D
Codice prodotto. 11390594
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
7 mm
10 mm
21 mm
24 mm
2.5 cm
35 mm
42.5 mm
4.7 cm
55 mm
7 cm
9 cm
110 mm
125 mm
142 mm
150 mm
257 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11390594 9 cm pezzi 25
11300374 10 mm pezzi 100
11390364 7 mm pezzi 100
11330374 21 mm pezzi 100
11340374 24 mm pezzi 100
11360594 2.5 cm pezzi 100
11360374 42.5 mm pezzi 100
11370594 4.7 cm pezzi 100
11370374 55 mm pezzi 100
11380594 7 cm pezzi 100
11300604 110 mm pezzi 25
11310604 125 mm pezzi 25
11310374 142 mm pezzi 25
11320604 150 mm pezzi 25
11330604 257 mm pezzi 25
11350374 35 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 11390594 Fornitore Cytiva N. del fornitore 1823090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.90€
    38.89€ / pezzi 25
    Risparmia 3.01€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Funziona come prefiltro quando viene utilizzato con filtri in microfibra GF/B. I prefiltri Whatman™ senza leganti, in microfibra di vetro, grado GF/D, forniscono un'efficace protezione a membrana, in particolare durante il conteggio delle scintillazioni in fase liquida.
Functions as a prefilter when used with GF/B microfiber filters. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Prefilters, Grade GF/D provide efficient membrane protection, especially during liquid scintillation counting.
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500°C. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.
Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
  • Thick and offer high loading capacity
  • Function as a prefilter when used with GF/B.
  • Fits most filter holders
  • Nominal particle retention of 2.7μm
  • Fast filtration speed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Sì
Peso base 121 g/m2
Descrizione GE’s Whatman Grade GF/D fine membrane filters are thick and offer good loading capacity. GF/D can also function as a prefilter when used with GF/B, and it comes in many sizes to fit most filter holders.
Formato Circolare
Materiale Vetro borosilicato
Particle Retention 2.7μ m
Portata 16.5 sec./100 ml
Grado Grade GF/D
Quantità 25Pack
Forma Circle
Temperatura (sistema imperiale) max 932 °F
Temperatura (sistema metrico) max 500 °C
Spessore (sistema imperiale) 0.02 in.
Spessore (sistema metrico) 0.68 mm
Tipo Prefilter
Portata flusso d'acqua 681 mL/min
Diametro (sistema imperiale) 3.5 in.
Diametro (sistema metrico) 9 cm
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.