Learn More
- Home
- Products
- Filters and Filtration
- Filtration Membrane Discs
- Cytiva Membrane in acetato di cellulosa
Cytiva Membrane in acetato di cellulosa
Codice prodotto. 11339024
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.45 μm
0.8 μm
1.2 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
47 mm
50 mm
85 mm
110 mm
142 mm
293 mm
Tipo di membrana:
OE 66
OE 67
ST 68
ST 69
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 5
pezzi 50
20 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensione del poro | Diametro (sistema metrico) | Tipo di membrana | Sterilità | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11339024 | 0.45 μm | 47 mm | OE 67 | Non-sterile | pezzi 100 |
| 11385344 | 0.8 μm | 47 mm | ST 68 | Non-sterile | pezzi 100 |
| 11313425 | 1.2 μm | 47 mm | ST 69 | Non-sterile | pezzi 100 |
| 11329024 | 0.45 μm | 25 mm | OE 67 | Non-sterile | pezzi 100 |
| 11309024 | 0.45 μm | 13 mm | OE 67 | Non-sterile | pezzi 100 |
| 11349024 | 0.45 μm | 50 mm | OE 67 | Non-sterile | pezzi 100 |
| 11399014 | 0.45 μm | 110 mm | OE 67 | Non-sterile | pezzi 50 |
| 11319024 | 0.45 μm | 142 mm | OE 67 | Non-sterile | pezzi 25 |
| 11359024 | 0.45 μm | 85 mm | OE 67 | Non-sterile | pezzi 50 |
| 11335354 | 0.2 μm | 47 mm | OE 66 | Non-sterile | pezzi 100 |
| 11345354 | 0.2 μm | 50 mm | OE 66 | Non-sterile | pezzi 100 |
| 11355354 | 0.2 μm | 110 mm | OE 66 | Non-sterile | pezzi 50 |
| 11375354 | 0.2 μm | 293 mm | OE 66 | Non-sterile | pezzi 25 |
| 11385354 | 0.2 μm | 47 mm | OE 66 | Sterile | pezzi 100 |
| 11344814 | 0.45 μm | 25 mm | ST 69 | Non-sterile | pezzi 100 |
| 11364814 | 0.2 μm | 47 mm | ST 69 | Non-sterile | pezzi 100 |
| 10265591 | 0.45 μm | 47 mm | ST 69 | Non-sterile | pezzi 100 |
| 11325354 | 0.2 μm | 25 mm | OE 66 | Non-sterile | pezzi 100 |
| 11365354 | 0.2 μm | 142 mm | OE 66 | Non-sterile | pezzi 25 |
| 11395354 | 0.2 μm | - | OE 66 | Non-sterile | pezzi 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
11339024
Fornitore
Cytiva
N. del fornitore
10404012
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
209.00€
204.00€ / pezzi 100
Risparmia 5.00€
2% Sconto
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
198.55 EUR valido fino al 2026-09-30
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28025" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28025" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Prepares liquid scintillation cocktail for scintillation counter measurements. Whatman™ Cellulose Acetate Membranes are highly heat resistant and can filter hot liquids and hot gases.
- Low protein binding capacity
- Hydrophilic
- Improved solvent resistance and heat resistance
- Can be used for liquids or gases up to 180°C
- Sterilizable by any method without sacrificing integrity
For filtration with aqueous or alcoholic solvents and gases
Specifica
Specifica
| Materiale | Acetato di cellulosa |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Portata | 12 sec./100 ml/12.5 cm2 |
| Idrofobicità | Idrofilo |
| Tipo di membrana | OE 67 |
| N. per confezione | Confezione da 100 |
| Diametro (sistema metrico) | 47 mm |